Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nikkelbæger med Pourout Lip
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Hældningslæbe gør det nemt at hælde
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Med hældende læbe |
| Diameter (metrisk) Udvendig | Top: 63 mm; Bund: 57 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Nikkel |
| Højde (metrisk) | 92mm |
| Type | Bægerglas |