Få mere at vide
Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Artikelnummer. p-4824827
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11341849
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012519.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7785-20-8 | Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O
Det bruges til galvanisering. Anvendes i begrænset omfang som farvebejdsemidler og bruges i metalbearbejdningssammensætninger. Nikkelelektrolyt til galvanisering
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7785-20-8
Molekylær formel Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O
MDL nummer MFCD00150260
Synonym Ammonium nickel sulfate hexahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Farve Grøn
Fysisk form Large Crystals
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in ammonium sulphate. Insoluble in alcohol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 394.99 (286.90 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Green crystals
Tæthed 1.923