Få mere at vide
Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Artikelnummer. 11341849
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341849 100 g 100g
11351849 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012519.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7785-20-8 | Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O
Det bruges til galvanisering. Anvendes i begrænset omfang som farvebejdsemidler og bruges i metalbearbejdningssammensætninger. Nikkelelektrolyt til galvanisering
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7785-20-8
Molekylær formel Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O
MDL nummer MFCD00150260
Synonym Ammonium nickel sulfate hexahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Farve Grøn
Fysisk form Large Crystals
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in ammonium sulphate. Insoluble in alcohol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 394.99 (286.90 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Green crystals
Tæthed 1.923