Få mere at vide
Nikkel ammoniumsulfat hexahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024169
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11438367
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18441.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7785-20-8 | H8N2NiO8S2·6H2O
Nikkelammoniumsulfathexahydrat bruges som nikkelelektrolyt til galvanisering og som analytisk reagens. Det bruges også som jordgødning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nikkelammoniumsulfathexahydrat bruges som nikkelelektrolyt til galvanisering og som analytisk reagens. Det bruges også som jordgødning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7785-20-8
Molekylær formel H8N2NiO8S2·6H2O
MDL nummer MFCD00150260
Synonym Ammonium nickel sulfate hexahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Mængde 100 g
Lineær formel Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O
FN nummer UN3077
Merck Index 14,6501
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 394.99 (286.90 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Tæthed 1.923
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nickel ammonium sulfate hexahydrate