Få mere at vide
Nikkel ammoniumsulfat hexahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448367
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11448367
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18441.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7785-20-8 | H8N2NiO8S2·6H2O
Nikkelammoniumsulfathexahydrat bruges som nikkelelektrolyt til galvanisering og som analytisk reagens. Det bruges også som jordgødning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nikkelammoniumsulfathexahydrat bruges som nikkelelektrolyt til galvanisering og som analytisk reagens. Det bruges også som jordgødning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7785-20-8
Molekylær formel H8N2NiO8S2·6H2O
MDL nummer MFCD00150260
Synonym Ammonium nickel sulfate hexahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Mængde 500 g
Lineær formel Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O
FN nummer UN3077
Merck Index 14,6501
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 394.99 (286.90 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Tæthed 1.923