Få mere at vide
Nickel Aluminum
Artikelnummer. 11369147
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11369147
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039828.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Wear resistant coatings | CAS: 12635-27-7 | AlNi | 85.675 g/mol
Nickel Aluminum is used as wear resistant coatings. It is also used for the preparation of Raney™ Nickel catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12635-27-7
Molekylær formel AlNi
Molekylvægt (g/mol) 85.675
MDL nummer MFCD00167392
InChI nøgle NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminum Nickel
PubChem CID 6336846
IUPAC navn aluminium; nikkel
SMIL [Al].[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Aluminum
Farve Sort til grå
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ni:Al; 50:50 wt%
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Følsomhed Water reactive
Form Pulver
FN nummer UN3208
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel Aluminum
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i