Få mere at vide
Nickel aluminum, 99.0% min (metals basis)
Artikelnummer. 11338117
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11338117
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022890.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 12003-78-0 | AlNi | 85.675 g/mol
Nikkelaluminium bruges til at forstærke bestanddele i højtemperatur nikkel-baserede superlegeringer, belægningsblade i gasturbiner og jetmotorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12003-78-0
Molekylær formel AlNi
Molekylvægt (g/mol) 85.675
MDL nummer MFCD00167392
InChI nøgle NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum-nickel, nickel aluminum, nickel-aluminum alloy, aluminum-nickel alloy, nickel-aluminum, aluminum-nickel catalyst, al.ni, aluminum, compd. with nickel 1:1, aluminum-nickel, aluminum nickel
PubChem CID 6336846
IUPAC navn aluminium; nikkel
SMIL [Al].[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel aluminum
Farve Grå
Udseende Gray powder, Intermetallic
Mængde 50 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.0% min. (metals basis)
Form Pulver
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel aluminum
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Aluminum, compound with nickel