Få mere at vide
Nickel aluminum, 99.0% min (metals basis)
Artikelnummer. 11328117
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328117 10 g 10g
11338117 50 g 50g
11318117 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11328117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022890.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 12003-78-0 | AlNi | 85.675 g/mol
Nikkelaluminium bruges til at forstærke bestanddele i højtemperatur nikkel-baserede superlegeringer, belægningsblade i gasturbiner og jetmotorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12003-78-0
Molekylær formel AlNi
Molekylvægt (g/mol) 85.675
MDL nummer MFCD00167392
InChI nøgle NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum-nickel, nickel aluminum, nickel-aluminum alloy, aluminum-nickel alloy, nickel-aluminum, aluminum-nickel catalyst, al.ni, aluminum, compd. with nickel 1:1, aluminum-nickel, aluminum nickel
PubChem CID 6336846
IUPAC navn aluminium; nikkel
SMIL [Al].[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel aluminum
Farve Grå
Udseende Gray powder, Intermetallic
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.0% min. (metals basis)
Form Pulver
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel aluminum
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i