Artikelnummer. 11318117
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
11318117
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar
022890.30
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 12003-78-0 | AlNi | 85.675 g/mol
Nikkelaluminium bruges til at forstærke bestanddele i højtemperatur nikkel-baserede superlegeringer, belægningsblade i gasturbiner og jetmotorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
12003-78-0
Molekylær formel
AlNi
Molekylvægt (g/mol)
85.675
MDL nummer
MFCD00167392
InChI nøgle
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym
aluminum-nickel, nickel aluminum, nickel-aluminum alloy, aluminum-nickel alloy, nickel-aluminum, aluminum-nickel catalyst, al.ni, aluminum, compd. with nickel 1:1, aluminum-nickel, aluminum nickel
PubChem CID
6336846
IUPAC navn
aluminium; nikkel
SMIL
[Al].[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Nickel aluminum
Farve
Grå
Udseende
Gray powder, Intermetallic
Mængde
250 g
Lugt
Odorless
Analyseprocentområde
99.0% min. (metals basis)
Form
Pulver
Opløselighedsinformation
Insoluble in water.