Få mere at vide
Nickel-aluminum Alloy, Pure, Powder, for Preparing Catalytic Nickel, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10010250 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10010250 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 10010250 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/1460/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Farve Gray
CAS 12635-29-9
Smeltepunkt 1350°C
Mængde 250 g
Emballage Plastic powder jar
Form Powder/Solid
Molekylær formel AlNi
MDL nummer 167392
Synonym aluminum-nickel, nickel aluminum, nickel-aluminum alloy, aluminum-nickel alloy, nickel-aluminum, aluminum-nickel catalyst, al.ni, aluminum, compd. with nickel 1:1, aluminum-nickel, aluminum nickel
InChI nøgle NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Al].[Ni]
IUPAC navn aluminum;nickel
Molekylvægt (g/mol) 85.675
PubChem CID 6336846
Formel vægt 85.68g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium-nickel, Raney-type alloy, powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .