Beskrivelse
Honeywell Fluka™ analytical standards offers a growing range of high quality inorganic and organic reference materials for the European market produced according to ISO 9001. Our products are suitable for a wide range of industries and applications and come complete with a detailed Certificate of Analysis (CoA) in every delivery, and are eligible for free expert technical support ensuring you have the information you need to quickly start your analysis and pass an audit.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel AAS Standard |
| Emballage | Plastic Bottle |
| CAS | 13138-45-9 |
| pH | <2 |
| Mængde | 100 ml |
| Grad | AAS |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel 1000µg/mL 2% HNO3
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandnærende væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid