Få mere at vide
Nikkel AA-standard: Ni @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Nikkel AA-standard: Ni @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel |
| CAS | 7440-02-0 |
| Metoder | AA/GFAA |
| Analyt- eller komponentnavne | Nickel |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Ni |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Raney alloy, Fibrex, Nickel catalyst, Nickel particles, Raney-Nickel |
| InChI formel | InChI=1S/Ni |
| Vis mere |