Få mere at vide
Nikkel, 99,995%, (spormetalbasis), pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10068339 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10068339 50 g Plastflaske 50g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10068339 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436780500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 2730,0 °C
Kemisk navn eller materiale Nickel
Smeltepunkt 1455,0 °C
CAS 7440-02-0
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.995%
Molekylær formel Ni
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
Merck Index 15,6583
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i fortyndet hno3
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ni]
IUPAC navn nikkel
Molekylvægt (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Formel vægt 58.7
Procent renhed 99.995%
Grad Spormetalbasis
Emballage Plastflaske