Få mere at vide
Nikkel, 99,97%, (spormetalbasis), kugler, 5 til 11 mm, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel |
| Navn note | P.A. |
| CAS | 7440-02-0 |
| Smeltepunkt | 1455,0 °C |
| Kogepunkt | 2732,0 °C til 2837,0 °C |
| CAS min % | 99.95 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 8.9 |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel, spheres, 5 to 11 mm
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.