Få mere at vide
Nikkel, 99,9%, (spormetalbasis), pulver, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
For ultra trace analysis
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel |
| Farve | Brown-Gray |
| Navn note | 99.9%, -325 mesh |
| Smeltepunkt | 1455.0°C |
| Kogepunkt | 2730.0°C |
| CAS min % | 99.85 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 8.9 |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Plastic bottle |
| Vis mere |