Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkel 201 Laboratorieskåle
Artikelnummer. 12797356 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
45 ml
73 ml
100 ml
110 ml
170 ml
Diameter (metrisk):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Højde (metrisk):
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Unit Size:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Unit Size
12797356 110 ml 75 mm 25 mm Hver
12777356 45 ml 60 mm 16 mm Hver
12767356 45 ml 55 mm 19 mm Hver
12717366 100 ml 90 mm 16 mm Hver
12787356 73 ml 70 mm 19 mm Hver
12707366 170 ml 85 mm 30 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 12797356 Supplier Nickel Electro™ Supplier No. 505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 DKK
    237.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.01 DKK
    5% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Nickel Electro™ Nikkel 201 Laboratorieskåle er lavet til at modstå ætsende miljøer, hvilket gør det nyttigt til at bevare produktets renhed.
  • 99,6% nikkelrenhed
  • Fri for sprækker
  • Høj termisk og elektrisk ledningsevne
  • Lavt gasindhold
  • Lavt damptryk
  • Ideel til laboratoriedigler, der er i stand til at modstå oxiderende ovnatmosfære op til 1100 °C
Specifications
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 110 ml
Materiale Nikkel
Form Rund
Type Fordampende skål
Indvendig finish Lyse
Højde (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 75 mm