Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkel 201 Laboratorieskåle
Artikelnummer. 12777356 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
45 ml
73 ml
100 ml
110 ml
170 ml
Diameter (metrisk):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Højde (metrisk):
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
12777356 45 ml 60 mm 16 mm Hver
12767356 45 ml 55 mm 19 mm Hver
12717366 100 ml 90 mm 16 mm Hver
12787356 73 ml 70 mm 19 mm Hver
12797356 110 ml 75 mm 25 mm Hver
12707366 170 ml 85 mm 30 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12777356 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00 DKK
    200.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.88 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nickel Electro™ Nikkel 201 Laboratorieskåle er lavet til at modstå ætsende miljøer, hvilket gør det nyttigt til at bevare produktets renhed.
  • 99,6% nikkelrenhed
  • Fri for sprækker
  • Høj termisk og elektrisk ledningsevne
  • Lavt gasindhold
  • Lavt damptryk
  • Ideel til laboratoriedigler, der er i stand til at modstå oxiderende ovnatmosfære op til 1100 °C
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 45 ml
Materiale Nikkel
Form Rund
Type Fordampende skål
Indvendig finish Lyse
Højde (metrisk) 16 mm
Diameter (metrisk) 60 mm