Beskrivelse
- 99,6% nikkelrenhed
- Fri for sprækker
- Høj termisk og elektrisk ledningsevne
- Lavt gasindhold
- Lavt damptryk
- Ideel til laboratoriedigler, der er i stand til at modstå oxiderende ovnatmosfære op til 1100 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 170 ml |
| Materiale | Nikkel |
| Form | Rund |
| Type | Fordampende skål |
| Indvendig finish | Lyse |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Diameter (metrisk) | 85 mm |