Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkel 201 Fadelåg
Artikelnummer. p-8013885 Shop alle Nickel-Electro produkter
Diameter (metrisk):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12747376
Brand: Nickel Electro™ 543
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nickel Electro™ Nickel 201 opvaskelåg er lavet til at modstå ætsende miljøer, hvilket gør det nyttigt til at bevare produktets renhed.
  • 99,6% nikkelrenhed
  • Fri for sprækker
  • Høj termisk og elektrisk ledningsevne
  • Lavt gasindhold
  • Lavt damptryk
  • Ideel til laboratoriedigler, der er i stand til at modstå oxiderende ovnatmosfære op til 1100 °C
Tekniske data
Materiale Nikkel
Type Fadelåg
Diameter (metrisk) 60 mm