Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkel 201 Fadelåg
Shop alle Nickel-Electro produkter
Diameter (metrisk):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 99,6% nikkelrenhed
- Fri for sprækker
- Høj termisk og elektrisk ledningsevne
- Lavt gasindhold
- Lavt damptryk
- Ideel til laboratoriedigler, der er i stand til at modstå oxiderende ovnatmosfære op til 1100 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nikkel |
| Type | Fadelåg |
| Diameter (metrisk) | 85 mm |