Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkel 201 Fadelåg
Artikelnummer. 12757376 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
12757376 70 mm Hver
12747376 60 mm Hver
12787376 90 mm Hver
12777376 85 mm Hver
12737376 55 mm Hver
12767376 75 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12757376 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00 DKK
    142.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.69 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Nickel Electro™ Nickel 201 opvaskelåg er lavet til at modstå ætsende miljøer, hvilket gør det nyttigt til at bevare produktets renhed.
  • 99,6% nikkelrenhed
  • Fri for sprækker
  • Høj termisk og elektrisk ledningsevne
  • Lavt gasindhold
  • Lavt damptryk
  • Ideel til laboratoriedigler, der er i stand til at modstå oxiderende ovnatmosfære op til 1100 °C
Tekniske data
Materiale Nikkel
Type Skållåg
Diameter (metrisk) 70 mm