Få mere at vide
Microspec™ Nichrome Wire loops
Volumen:
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
10μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Anvendes til bakteriologiske og andre mikrobiologiske applikationer og flammetests
- Tæt såret
- Nem ændring
- Trådløkker
- Nichrome tråd
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Genanvendelig |
| Volumen | 3μ L |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 0,163 tommer. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 4.15 mm |
| Længde (engelsk) | 3,54 til 3,94 tommer. |
| Længde (metrisk) | 90 til 100 mm |
| Materiale | Nikkel kromtråd |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Sølv |
| Produkttype | Inokulerende produkt |
| Vis mere |