Få mere at vide
Microspec™ Nichrome Wire loops
Artikelnummer. 15712175
Skift visning
Volumen:
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
10μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15712175 5μ L Pakke med 25
15702175 3μ L Pakke med 25
15722175 10μ L Pakke med 25
15772165 1μ L Pakke med 25
15782165 2μ L Pakke med 25
15792165 4μ L Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15712175 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. S5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 DKK
    327.08 DKK / Pakke med 25
    Spare 77.92 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Anvendes til bakteriologiske, mikrobiologiske applikationer og flammetests.
  • Anvendes til bakteriologiske og andre mikrobiologiske applikationer og flammetests
  • Tæt såret
  • Nem ændring
  • Trådløkker
  • Nichrome tråd
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Volumen 5μ L
Diameter (engelsk) Indvendig 0,163 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 4.15 mm
Længde (engelsk) 3,54 til 3,94 tommer.
Længde (metrisk) 90 til 100 mm
Materiale Nikkel kromtråd
Sterilitet Ikke steril
Farve Sølv
Produkttype Inokulerende produkt
Til brug med (udstyr) Trådløkkehåndtag
Inkluderer 25 ledningsløkker i et hætteglas
Mængde 25
Emballagetype Plast hætteglas
Kalibreret Ja