Få mere at vide
Nichrome ætsemiddel, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Højrent cerisk ammoniumnitratsystem giver ren, præcis ætsning af nichromlag til klargøring af tyndfilmskredsløb.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nichrome etchant |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1,25 g/cm3 (ved 20 °C) |
| Mængde | 950 mL |
| Lugt | Acrid |
| Damptryk | 17 mm Hg (ved 20 °C) |
| Form | Væske |
| MDL nummer | MFCD07370976 |