missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nicergoline N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30470458
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470458 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470458 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN31720050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nicergoline N-Oxide
CAS 2061916-37-6
Molekylær formel C24 H26 Br N3 O4
Mængde 50 mg
Synonym Nicergoline N-Oxide, (8beta)-10-methoxy-1,6-dimethyl-ergoline-8-methanol 8-(5-Bromo-3-pyridinecarboxylate)','6-Oxide
InChI formel InChI=1S/C24H26BrN3O4/c1-27-12-17-8-21-24(31-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(13-28(21,2)30)14-32-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-12,15,21H,8-9,13-14H2,1-3H3/t15-,21-,24+,28?/m1/s1
SMIL CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Br)c3)C[N+](C)([O-])[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45
IUPAC navn [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-7-oxido-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-7-ium-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 500.385
Formel vægt 499.111
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.