missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nicergoline N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicergoline N-Oxide |
| CAS | 2061916-37-6 |
| Molekylær formel | C24 H26 Br N3 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Nicergoline N-Oxide, (8beta)-10-methoxy-1,6-dimethyl-ergoline-8-methanol 8-(5-Bromo-3-pyridinecarboxylate)','6-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26BrN3O4/c1-27-12-17-8-21-24(31-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(13-28(21,2)30)14-32-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-12,15,21H,8-9,13-14H2,1-3H3/t15-,21-,24+,28?/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Br)c3)C[N+](C)([O-])[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45 |
| IUPAC navn | [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-7-oxido-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-7-ium-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 500.385 |
| Formel vægt | 499.111 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?