Få mere at vide
Niceergoline, Mikromol™
Artikelnummer. 17923906
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17923906 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17923906 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0115.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nicergolin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicergoline
CAS 27848-84-6
Analyt- eller komponentnavne Nicergoline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H26 Br N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nicergoline, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 8-(5-bromo-3-pyridinecarboxylate), (8beta)-, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 5-bromo-3-pyridinecarboxylate (ester), (8beta)- (9CI), Ergoline-8beta-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 5-bromonicotinate (ester) (8CI), Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., Nicotinic acid, 5-bromo-, (10-methoxy-1,6-dimethylergolin-8beta-yl)methyl ester (8CI), 1,6-Dimethyl-8beta-(5-bromonicotinoyloxymethyl)-10alpha-methoxyergoline, Cergodum, Circo-Maren, Dilasenil, Duracebrol, Ergobel, Ergotop, FI 6714, MNE, Memoq, NSC 150531, Nicergolent, Nicotergoline, Sermion, TA 079, Vasospan
InChI formel InChI=1S/C24H26BrN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
SMIL CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Br)c3)CN(C)[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45
IUPAC navn [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]kinolin-9-yl]methyl 5-bromopyridin-3-carboxylat.
Molekylvægt (g/mol) 484.39
Mængde 250 mg
Formel vægt 483,1158 g/mol