Få mere at vide
Nicardipine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051921
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051921 25 mg
18071310 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051921 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0465.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nicardipine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicardipine N-Oxide
CAS 2724510-66-9
Analyt- eller komponentnavne Nicardipine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H29 N3 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Hydroxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid, Nicardipine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C20H28N2.H3O4P/c1-16(2)22(17(3)4)15-13-19(18-10-6-5-7-11-18)20-12-8-9-14-21-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17,19H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
SMIL COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCC[N+](C)([O-])Cc3ccccc3)C
IUPAC navn N-benzyl-2-[5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carbonyl]oxy-N-methylethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 495.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 495.2006 g/mol