missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nikardipinhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicardipine Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15,24,27H,13-14,16H2,1-4H3;1H |
| Formel vægt | 515.1823 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?