Få mere at vide
Nikardipinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461661
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461661 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461661 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0465.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicardipine Hydrochloride
CAS 54527-84-3
Analyt- eller komponentnavne Nicardipine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C26 H29 N3 O6 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nicardipine Hydrochloride, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl ester monohydrochloride, 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid 3-[2-(N-benzyl-N-methylamino)]-ethyl ester 5-methyl ester hydrochloride, Barizin, Bionicard, Cardene, Cardene (pharmaceutical), Cardepine, Dacarel, Lecibral, Lescodil, Loxen, Nerdipina, Nicant, Nicapress, Nicardal, Nicardipine hydrochloride, Nicarpin, Nicodel, Nimicor, Perdipina, Perdipine, RS 69216, RS 69216XX07-0, Ranvil, Ridene, Rycarden, Rydene, Vasodin, Vasonase, YC 93
InChI formel InChI=1S/C26H29N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15,24,27H,13-14,16H2,1-4H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCN(C)Cc3ccccc3)C
IUPAC navn 5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 515.99
Mængde 10 mg
Formel vægt 515,1823 g/mol