missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nicardipine-d3 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30481452
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481452 10 mg
30464491 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30481452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN39450210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nicardipine-d3 Hydrochloride
CAS 1432061-50-1
Molekylær formel C26 H26 D3 N3 O6 . H CL
Mængde 10 mg
Synonym 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl 2-[Methyl-d3(phenylmethyl)amino]ethyl Ester Hydrochloride, RS-69216-d3, YC-93-d3, Antagonyl-d3, Barizin-d3, Bionicard-d3, Cardene-d3, Dacarel-d3, Vasonase-d3
InChI formel InChI=1S/C26H29N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15,24,27H,13-14,16H2,1-4H3;1H/i3D3;
SMIL O=C(OCCN(C([2H])([2H])[2H])CC1=CC=CC=C1)C2=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C2C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3.Cl
IUPAC navn 5-O-[2-[benzyl(trideuteriomethyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 519.01
Formel vægt 518.2011
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.