Få mere at vide
Nicaraven, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494386
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494386 100 mg -
16433098 10 mg -
16419656 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16494386 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100592
MedChemExpress Nicaraven is a novel chemically synthesized hydroxyl radical-specific scavenger.
Nicaraven is a novel chemically synthesized hydroxyl radical-specific scavenger.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicaraven
CAS 79455-30-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H16N4O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.73 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (175.86 mM)
SMIL CC(NC(C1=CC=CN=C1)=O)CNC(C2=CC=CN=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 284.31
Formel vægt 284.31
Procent renhed 99.3%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death