missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nicametate, TRC

Artikelnummer. 30416243
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416243 100 mg
30413279 500 mg
30408865 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416243 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN900825100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3099-52-3
Molekylær formel C12 H18 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 222.28
Synonym Nicotinic Acid 2-Diethylamino-Ethyl Ester, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, Nicotinic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester (7CI,8CI), 2-(Diethylamino)ethyl 3-pyridinecarboxylate, 2-(Diethylamino)ethyl nicotinate, Nicametate, beta-Diethylaminoethyl nicotinate
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl pyridine-3-carboxylate
SMIL CCN(CC)CCOC(=O)c1cccnc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nicametate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O2/c1-3-14(4-2)8-9-16-12(15)11-6-5-7-13-10-11/h5-7,10H,3-4,8-9H2,1-2H3
Formel vægt 222.1368
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.