Få mere at vide
Nicametate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicametate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-3-14(4-2)8-9-16-12(15)11-6-5-7-13-10-11/h5-7,10H,3-4,8-9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 222.1368 |
| Procent renhed | >95% |