missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nicainoprol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485817
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485817 5 mg 5mg
16400679 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485817 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100572

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Nicainoprol is a fast-sodium-channel blocking drug, which is a potent antiarrhythmic agent.

Nicainoprol is a fast-sodium-channel blocking drug, which is a potent antiarrhythmic agent.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nicainoprol
CAS 76252-06-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H27N3O3
Mængde 5 mg
Synonym RU-42924
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 29 mg/mL (78.49 mM)
SMIL O=C(N1CCCC2=C1C(OCC(O)CNC(C)C)=CC=C2)C3=CC=CN=C3
Molekylvægt (g/mol) 369.46
Formel vægt 369.46
Procent renhed 99.48%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.