missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nialamide, MedChemExpress
Beskrivelse
Nialamide is a non-selective, irreversible monoamine oxidase inhibitor (MAOI) of the hydrazine class that was used as an antidepressant.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nialamide |
| CAS | 51-12-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H18N4O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (335.19 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC=NC=C1)NNCCC(NCC2=CC=CC=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.34 |
| Formel vægt | 298.34 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?