Få mere at vide
Cytiva Ni Sepharose™ Højtydende medier
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Beskrivelse
- Ubetydelig lækage af Ni 2+ ioner
- Høj bindingskapacitet: mindst 40 mg protein/ml medium
- Kompatibel med en lang række reduktionsmidler, detergenter, denatureringsmidler og andre tilsætningsstoffer
- Stabil (langtidsholdbar) i pH-området 3-12
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ni Sepharose HP kromatografiske medier |
| Mængde | 100 mL |
| pH-område | 3 til 12 |
| Partikelstørrelse | 34 μm |
| Support Type | 6 % tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 til 30 °C |
| Matrix | Ni-Sepharose |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ni Sepharose High Performance
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH208-Indeholder Nickel. Kan udløse allergisk reaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, Nickel