Få mere at vide
Cytiva Ni Sepharose™ Højtydende medier
Artikelnummer. 11535035 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11535035 25 mL 25ml
11545035 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11535035 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17526801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forladet med Ni 2+ for optimal oprensning af histidin-mærkede proteiner. Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ High Performance Media viser høj bindingskapacitet og kompatibilitet.
  • Ubetydelig lækage af Ni 2+ ioner
  • Høj bindingskapacitet: mindst 40 mg protein/ml medium
  • Kompatibel med en lang række reduktionsmidler, detergenter, denatureringsmidler og andre tilsætningsstoffer
  • Stabil (langtidsholdbar) i pH-området 3-12
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ni Sepharose HP kromatografiske medier
Mængde 25 mL
pH-område 3 til 12
Partikelstørrelse 34 μm
Support Type 6 % tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Matrix Ni-Sepharose
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ni Sepharose High Performance
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH208-Indeholder Nickel. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, Nickel