Få mere at vide
Cytiva Ni Sepharose™ excel
Artikelnummer. p-4518347 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 13415187
Brand: Cytiva 17371201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ni Sepharose excel affinitetsmedier til indfangning og oprensning af histidin-mærkede proteiner udskilt i eukaryote cellekultursupernatanter ved immobiliseret metalionaffinitetskromatografi (IMAC).
  • Indlæs eukaryote cellekulturprøver indeholdende udskilte histidin-mærkede proteiner direkte med bibeholdt bindingskapacitet.
  • Øg målproteinudbyttet og mindsk nedbrydning gennem reduceret og forenklet prøvehåndtering.
  • Vælg mellem flere formater til screening og præparativ oprensning af histidin-mærkede proteiner.
  • Ni Sepharose excel er et IMAC-medium forladet med nikkelioner meget stærkt bundet til en chelaterende ligand, hvilket tillader indlæsning af prøver, der normalt forårsager stripning af metalioner.
  • Ni Sepharose excel er primært designet til indfangning og oprensning af histidin-mærkede proteiner udskilt i cellekultursupernatanter fra eukaryote celler såsom insektceller eller CHO celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer 0,01 M HCI og 0,01 M NaOH (en uge), 10 mM EDTA, 5 mM DTT, 1 M NaOH, 5 mM TCEP, 20 mM beta-Mercapto-ethanol og 6 M Guanidin-HCl (24 timer), 500 mM Imida-Hurazol og ED 100 mM (24 timer) 2-propanol
Produkttype Ni Sepharose excel kromatografiske medier
Mængde 25 mL
Flowhastighed 150 til 600 cm/t.
pH-område 2 til 12
Partikelstørrelse 90 μm
Support Type 6 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Til brug med (applikation) Indfangning og oprensning af His-mærkede proteiner udskilt i eukaryote cellekultursupernatanter ved immobiliseret metalionaffinitetskromatografi (IMAC)
Matrix Ni-Sepharose
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ni Sepharose excel
Signalord
  • ||Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH208-Indeholder Nickel. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.