Beskrivelse
- Indlæs eukaryote cellekulturprøver indeholdende udskilte histidin-mærkede proteiner direkte med bibeholdt bindingskapacitet.
- Øg målproteinudbyttet og mindsk nedbrydning gennem reduceret og forenklet prøvehåndtering.
- Vælg mellem flere formater til screening og præparativ oprensning af histidin-mærkede proteiner.
- Ni Sepharose excel er et IMAC-medium forladet med nikkelioner meget stærkt bundet til en chelaterende ligand, hvilket tillader indlæsning af prøver, der normalt forårsager stripning af metalioner.
- Ni Sepharose excel er primært designet til indfangning og oprensning af histidin-mærkede proteiner udskilt i cellekultursupernatanter fra eukaryote celler såsom insektceller eller CHO celler.
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | 0,01 M HCI og 0,01 M NaOH (en uge), 10 mM EDTA, 5 mM DTT, 1 M NaOH, 5 mM TCEP, 20 mM beta-Mercapto-ethanol og 6 M Guanidin-HCl (24 timer), 500 mM Imida-Hurazol og ED 100 mM (24 timer) 2-propanol |
| Produkttype | Ni Sepharose excel kromatografiske medier |
| Mængde | 25 mL |
| Flowhastighed | 150 til 600 cm/t. |
| pH-område | 2 til 12 |
| Partikelstørrelse | 90 μm |
| Support Type | 6 % stærkt tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 til 30 °C |
| Til brug med (applikation) | Indfangning og oprensning af His-mærkede proteiner udskilt i eukaryote cellekultursupernatanter ved immobiliseret metalionaffinitetskromatografi (IMAC) |
| Matrix | Ni-Sepharose |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ni Sepharose excel
- ||Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH208-Indeholder Nickel. Kan udløse allergisk reaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.