Beskrivelse
Ni Sepharose 6 Fast Flow er medlem af Cytiva række IMAC kromatografimedier til indfangning og mellemliggende oprensning.
- Designet til at opskalere oprensning af histidin-mærkede proteiner.
- Høj proteinbindingskapacitet og minimal lækage af Ni2+ ioner.
- Som en BioProcess medium det opfylder industrielle krav til forsyningssikkerhed, robust ydeevne og reguleringsstøtte.
- Fås i praktisk færdigpakket HisPrep og HisTrap kolonneformater.
- Sammensat af tværbundne 6% agaroseperler modificeret med en ny chelaterende ligand immobiliseret til basismatrixen og præ-ladet med Ni2+ ioner til oprensning af histidin-mærkede proteiner.
- Koblingskemien og den nye ligand er designet til at give minimal ligand og Ni2+ lækage og samtidig give høj kapacitet.
- Tilgængelig i en række forskellige bulk-størrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling.
- Som medlem af BioProcess medieudbud, Ni Sepharose 6 Fast Flow opfylder industrielle krav med forsyningssikkerhed og omfattende teknisk og regulatorisk support.
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | 0,1 M HCI, 0,1 M NaOH, 8 M urinstof |
| Produkttype | Ni Sepharose 6 FF kromatografimedier |
| Mængde | 5 mL |
| Højde (engelsk) | 9,84 tommer. |
| Højde (metrisk) | 250mm |
| Flowhastighed | 600 cm/hr. |
| Maks. Tryk | 1 bar |
| pH-område | 3 til 12 |
| Partikelstørrelse | 90 μm |
| Support Type | 6 % tværbundet agarose |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3