Få mere at vide
Novex™ Ni-NTA rensningssystem med antistof, med anti-His (C-term)-HRP antistof
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
5ml
Beskrivelse
Ni-NTA Purification System er designet til oprensning af rekombinante proteiner, der indeholder en polyhistidin (6xHis) sekvens. Sættet anvender Ni-NTA nikkel-chelaterende harpiks og leveres med native og denaturerende buffere til effektiv oprensning af rekombinante proteiner under forskellige forhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ni-NTA rensningssystem med antistof, med anti-His (C-term)-HRP antistof, 1 sæt, 6 måneders holdbarhed, 4 °C Opbevaringstemperatur Ti milliliter Ni-NTA agarose |
| Produkttype | Ni-NTA rensningssystem med antistof, med anti-His (C-term)-HRP antistof |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Kolonnetype | Affinitetskolonne |
| Til brug med (applikation) | Proteinoprensning og isolering |