Få mere at vide
Novus Biologicals™ NHSL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18556983 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18556983 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18556983 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00340527T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål NHSL2
Synonym NHS-like 2, NHS-like protein 2
Gen symbol NHSL2