Få mere at vide
Cytiva NHS Mag Sepharose™
Artikelnummer. p-3845106 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
500μ L
4 x 500μ L
Pakningsstørrelse:
500µL
Pakke med 4
Artikelnummer. 10636375
Brand: Cytiva 28951380
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
NHS Mag Sepharose magnetiske perler til bekvem berigelse af udvalgte proteiner ved hjælp af pull-down prøveforberedelsesteknikker
NHS Mag Sepharose er magnetiske perler designet til pull-down teknikker, der muliggør hurtig indfangning og berigelse af udvalgte proteiner baseret på affinitet. Et antistof eller andet protein med ønsket affinitet kobles kovalent til mediet via primære aminer med det formål at indfange målproteiner af interesse.
  • Synlig og tæt Sepharose baserede magnetiske perler med N-hydroxysuccinimid (NHS) ligand, lette at få øje på og opsamle bundet målprotein
  • Ikke-klæbende perler eliminerer udtværingseffekter og aggregatdannelse. Kan bruges uden rengøringsmidler
  • Enkel indfangning af målprotein i små eller store prøvevolumener (lav mikroliter til høj milliliter skala)
  • Optimeret kapacitet til berigelse/pull-down af målproteiner - kun lave mængder bundet indfangningsmolekyle
  • Fleksible protokoller med elueringsbetingelser optimeret til downstream-applikationer såsom elektroforese og MS
Matrix: Paramagnetiske, sfæriske, stærkt tværbundne agarosepartikler
Ligand: N-hydroxysuccinimid
Liganddensitet: 8-μ14 mol/ml gel
Partikelstørrelse: 37-μ100 m
Arbejdstemperatur: Stuetemperatur
Opbevaringsløsning: 20% 2-propanol
Opbevaringstemperatur: 4 C °til 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype NHS Mag Sepharose
Bindende Kapacitet 8 til 14 μM/ml
Ligand koncentration 8 til 14 μM/ml
Matrix Paramagnetiske sfæriske, stærkt tværbundne agarosepartikler
Partikelstørrelse 37 til 100μ m
Mængde 4 x 500μ L
Indhold og opbevaring 4 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Designet til kovalent kobling af ethvert protein eller biomolekyle, der indeholder en fri amingruppe og bruges til forskellige typer pull-down eksperimenter til biomarkørforskning
Ligand N-hydroxysuccinimid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NHS Mag Sepharose, 4 x 500 ul
Signalord
  • Fare||
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 15% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.
  • UNKNOWN ACUTE-100% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.