Få mere at vide
Cytiva NHS Mag Sepharose™
Shop alle Cytiva produkterBeskrivelse
NHS Mag Sepharose er magnetiske perler designet til pull-down teknikker, der muliggør hurtig indfangning og berigelse af udvalgte proteiner baseret på affinitet. Et antistof eller andet protein med ønsket affinitet kobles kovalent til mediet via primære aminer med det formål at indfange målproteiner af interesse.
- Synlig og tæt Sepharose baserede magnetiske perler med N-hydroxysuccinimid (NHS) ligand, lette at få øje på og opsamle bundet målprotein
- Ikke-klæbende perler eliminerer udtværingseffekter og aggregatdannelse. Kan bruges uden rengøringsmidler
- Enkel indfangning af målprotein i små eller store prøvevolumener (lav mikroliter til høj milliliter skala)
- Optimeret kapacitet til berigelse/pull-down af målproteiner - kun lave mængder bundet indfangningsmolekyle
- Fleksible protokoller med elueringsbetingelser optimeret til downstream-applikationer såsom elektroforese og MS
Matrix: Paramagnetiske, sfæriske, stærkt tværbundne agarosepartikler
Ligand: N-hydroxysuccinimid
Liganddensitet: 8-μ14 mol/ml gel
Partikelstørrelse: 37-μ100 m
Arbejdstemperatur: Stuetemperatur
Opbevaringsløsning: 20% 2-propanol
Opbevaringstemperatur: 4 C °til 8 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Perletype | NHS Mag Sepharose |
| Bindende Kapacitet | 8 til 14 μM/ml gel |
| Ligand koncentration | 8 til 14 μM/ml |
| Matrix | Paramagnetiske sfæriske, stærkt tværbundne agarosepartikler |
| Partikelstørrelse | 37 til 100μ m |
| Mængde | 500μ L |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Til pull-down teknikker, der muliggør hurtig indfangning og berigelse af udvalgte proteiner baseret på affinitet |
| Ligand | N-hydroxysuccinimid |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2