Få mere at vide
Thermo Scientific™ NHS-Fluorescein (5/6-carboxyfluoresceinsuccinimidylester), blandet isomer
Artikelnummer. p-7184557 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
Artikelnummer. 10280534
Brand: Thermo Scientific™ 46409
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Aktiverede derivater af grøn-fluorescerende fluoresceinfarve til at mærke antistoffer, proteiner og andre molekyler til fluorescensbilleddannelse (ex 494; em 518).
Thermo Scientific™ FITC- og Fluorescein-mærkningsreagenser og -sæt er højtydende derivater af fluoresceinfarvestof, aktiveret til nem og pålidelig mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler til brug som fluorescerende prober.
Fluoresceinfarvestoffer bruges i en bred vifte af anvendelser, herunder fluorescensmikroskopi, flowcytometri og immunfluorescensbaserede assays såsom Western blotting og ELISA . FITC og NHS-fluorescein er reaktive over for primære amingrupper på proteiner, peptider og andre biomolekyler, mens fluorescein-5-maleimid og 5-IAF reagerer med frie sulfhydryler på cysteinrester. De fleste aktiverede fluorescein-derivater er blandinger af isomerer med reaktive grupper i 6-ringen og bundet til ringen-5-positionen. Egenskaberne af disse isomerer kan ikke skelnes med hensyn til excitations- og emissionsspektre, og til proteinanvendelser er der ikke behov for at isolere en specifik isomer. Den enkelte isomer bruges i højopløsningsseparationsteknikker såsom sekventering og kapillærelektroforese.
Højdepunkter:
  • Aminspecifik mærkning: NHS-esteren eller isothiocyanatet mærker effektivt antistoffer og andre oprensede proteiner ved primære aminer (lysinsidekæder) Optimeret procedure: at følge standardprotokollen resulterer i antistoffer med fremragende farvestof:protein-forhold for optimal aktivitet og fluorescens Fluorer til engangsbrug: ingen grund til at veje små mængder pulver; sæt indeholder engangshætteglas med reagens Effektiv oprensning: sæt inkluderer renseharpiks og letanvendelige spin-søjler, der sikrer hurtig og effektiv fjernelse af ikke-reageret farvestof og fremragende proteingenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 g
Produkttype NHS-fluorescein
Opløselighed DMF (dimethylformamid)
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved -20 °C, beskyt mod fugt
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Etiket eller farvestof FITC (fluorescein)
Etikettype Klassiske farvestoffer
Produktlinje Pierce
Emission 518
Excitation 494