Få mere at vide
Thermo Scientific™ NHS-Fluorescein (5/6-carboxyfluoresceinsuccinimidylester), blandet isomer
Artikelnummer. 10280534 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10280534 1 g 1g
10698664 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10280534 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 46409
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Aktiverede derivater af grøn-fluorescerende fluoresceinfarve til at mærke antistoffer, proteiner og andre molekyler til fluorescensbilleddannelse (ex 494; em 518).
Thermo Scientific™ FITC- og Fluorescein-mærkningsreagenser og -sæt er højtydende derivater af fluoresceinfarvestof, aktiveret til nem og pålidelig mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler til brug som fluorescerende prober.
Fluoresceinfarvestoffer bruges i en bred vifte af anvendelser, herunder fluorescensmikroskopi, flowcytometri og immunfluorescensbaserede assays såsom Western blotting og ELISA . FITC og NHS-fluorescein er reaktive over for primære amingrupper på proteiner, peptider og andre biomolekyler, mens fluorescein-5-maleimid og 5-IAF reagerer med frie sulfhydryler på cysteinrester. De fleste aktiverede fluorescein-derivater er blandinger af isomerer med reaktive grupper i 6-ringen og bundet til ringen-5-positionen. Egenskaberne af disse isomerer kan ikke skelnes med hensyn til excitations- og emissionsspektre, og til proteinanvendelser er der ikke behov for at isolere en specifik isomer. Den enkelte isomer bruges i højopløsningsseparationsteknikker såsom sekventering og kapillærelektroforese.
Højdepunkter:
  • Aminspecifik mærkning: NHS-esteren eller isothiocyanatet mærker effektivt antistoffer og andre oprensede proteiner ved primære aminer (lysinsidekæder) Optimeret procedure: at følge standardprotokollen resulterer i antistoffer med fremragende farvestof:protein-forhold for optimal aktivitet og fluorescens Fluorer til engangsbrug: ingen grund til at veje små mængder pulver; sæt indeholder engangshætteglas med reagens Effektiv oprensning: sæt inkluderer renseharpiks og letanvendelige spin-søjler, der sikrer hurtig og effektiv fjernelse af ikke-reageret farvestof og fremragende proteingenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 g
Produkttype NHS-fluorescein
Opløselighed DMF (dimethylformamid)
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved -20 °C, beskyt mod fugt
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Etiket eller farvestof FITC (fluorescein)
Etikettype Klassiske farvestoffer
Produktlinje Pierce
Emission 518
Excitation 494
Mostrar más Mostrar menos
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.