Få mere at vide
Cytiva NHS-aktiveret Sepharose™ 4 Fast Flow Affinity Media
Artikelnummer. 10343240 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10343240 25 ml 25ml
1 options
Artikelnummer. 10343240 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17090601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2615.00 DKK
    2391.00 DKK / 25ml
    Spare 224.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til kobling af aminoholdige mindre proteiner og peptider. Cytiva Life Sciences™ NHS-aktiveret Sepharose™ 4 Fast Flow Affinity Media giver koblede produkter, der er meget stabile, især ved høj pH.
  • Sammensat af tværbundne 4% agaroseperler, NHS aktiveret til kobling af aminoholdige proteiner og peptider
  • NHS (N-hydroxysuccinimid) kobling danner kemisk stabil amidbinding med ligander indeholdende primære aminogrupper
  • Harpiks giver afstandsarm til koblet ligand
  • Fast Flow matrix giver høj produktivitet
  • Koblet produkt er meget stabilt, især ved høj pH
  • Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 ml
Stabilitet Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere, forudsat at liganden modstår pH eller det kemiske miljø
Til brug med (applikation) Til kobling af aminoholdige mindre proteiner og peptider
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Produkttype NHS-aktiveret Sepharose 4 Fast Flow Media
Flowhastighed 150 til 250 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Højde (engelsk) Seng 9,84''.
Højde (metrisk) Seng 25 cm
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix 4% tværbundet agarose
pH-område 3 til 13
Opbevaringsbuffer 100% isopropanol
Ligand type N-hydroxysuccinimid (NHS) aktiveret
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol