Få mere at vide
Thermo Scientific™ NheI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10704111 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.000 enheder
2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
2500 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 10704111
Brand: Thermo Scientific™ ER0971
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nhel-restriktionsenzymet genkender G^CTAGC-steder og skærer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: AsuNHI, BmtI).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet– streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
  • Molekylær kloning
  • Kortlægning af restriktioner
  • Genotypebestemmelse
  • Sydlige Blot
  • Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
  • SNP
Note
Lavt saltindhold, højt glycerol (> 5 %) koncentrationer, > pH 8,0 eller et stort overskud af enzym kan resultere i stjerneaktivitet. Nhel hæmmes af saltkoncentrationer over 100 mM. Supercoilede plasmider kan kræve op til 10 gange mere NheI for fuldstændig fordøjelse end lineære DNA'er (f.eks. kræves 10 enheder for at spalte 1 μg af).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Mængde 500 U
Produkttype NheI