Få mere at vide
Thermo Scientific™ NheI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10540271 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.000 enheder
2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
2500 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 10540271
Brand: Thermo Scientific™ ER0975
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Nhel-restriktionsenzymet genkender G^CTAGC-steder og skærer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: AsuNHI, BmtI).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet – streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym Nej jeg
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 1.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning